63559
D-mannitolo
BioUltra, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinonimo/i:
Mannite
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D +24.0±1° in borax solution acc. to Ph Eur
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
reducing sugars, complies
≤0.0072% free acid (as CH3COOH)
Residuo alla calcinazione
≤0.01% (as SO4)
Perdita
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
Colore
white
pH
5.0-6.5 (25 °C, 1 M in H2O)
Punto di fusione
166-168 °C
167-170 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.04
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 1