62197
Anti-Mouse IgG (whole molecule)−Atto 488 antibody produced in goat
~1 mg/mL
Sinonimo/i:
Atto 488 Anti-Mouse IgG, Goat Anti-Mouse IgG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Coniugato
Atto 488 conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
contiene
50% glycerol as stabilizer
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: 1:500
immunofluorescence: 1:400
Fluorescenza
λex 500 nm; λem 522 nm in PBS
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- in immunofluorescence confocal microscopic assay for p65 localization
- in immunohistochemical analysis
Immunofluorescence (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.