56963
Atto Thio12
BioReagent, suitable for fluorescence
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
Assorbanza UV
λ: 575-581 nm Amax
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc2c(SC3=C\C(C=CC3=C2c4ccccc4C(=O)N(C)CCCC(O)=O)=[N+](\C)C)c1
InChI
1S/C29H31N3O3S.ClHO4/c1-30(2)19-12-14-23-25(17-19)36-26-18-20(31(3)4)13-15-24(26)28(23)21-9-6-7-10-22(21)29(35)32(5)16-8-11-27(33)34;2-1(3,4)5/h6-7,9-10,12-15,17-18H,8,11,16H2,1-5H3;(H,2,3,4,5)
CNHBWUJLSIHMSI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)