Documenti fondamentali
56312C
SAFC
Terreno di coltura 199
with Earle′s Balanced Salts, with 0.68 mM L-glutamine, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Medium 199
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.71
Descrizione
for research or for further manufacturing use
Livello qualitativo
Stato
dry powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
L-glutamine: 100 mg/L
NaHCO3: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
phenol red: 21.42 mg/L
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il terreno di coltura M199 consiste in una combinazione di vitamine, amminoacidi e altri fattori ed è stato inizialmente sviluppato come terreno a formulazione completamente definita per la coltura di espianti primari. Se adeguatamente integrato, questo terreno trova ampia applicabilità, in particolare per coltivare cellule non trasformate. Il terreno M19 trova uso nella produzione di vaccini, nella coltura in vitro di espianti pancreatici primari e nei tessuti del cristallino.
Componenti
Contains all L-form amino acids
Quantità
Formulated to contain 9.5 grams of powder per liter of medium.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Wuping Li et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 17(12), 2067-2077 (2009-07-16)
Recombinant adeno-associated virus (AAV) vectors expressing the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) gene have been used to deliver CFTR to the airway epithelium of cystic fibrosis (CF) patients. However, no significant CFTR function has been demonstrated likely due to