52595
Atto 514
suitable for fluorescence
Sinonimo/i:
Atto 514 carboxy, Atto 514 free acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
PM
Mw 868 g/mol
Produttore/marchio commerciale
ATTO-TEC GmbH
Trasmittanza
254 nm
514 nm
Fluorescenza
λex 511 nm; λem 533 nm±10 nm in PBS, pH 7.4
λ
(in water/methanol 1:1 with 0.1% perchloric acid)
Assorbanza UV
λ: 511-517 nm Amax
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
find more information here
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)