51942C
Hink′s TNM-FH Insect Medium
supplemented Grace′s, with 4.1 mM L-glutamine, with 3.33 g/L lactalbumin hydrolysate (LAH), with 3.33 g/L ultrafiltered yeastolate, liquid, sterile-filtered
Sinonimo/i:
TNM-FH insect medium
Descrizione
for research or for further manufacturing use
Sterilità
sterile-filtered
Stato
liquid
tecniche
cell culture | insect: suitable
Componenti
L-glutamine: 4.1 mM
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Hink′s TNM-FH medium was developed in 1970 for the culture of cabbagelooper, Tricoplusi in cell. Hink′s TNM-FH medium is a modified Grace′s formulation containing lactalbumin hydrolysate (LAH) and ultrafiltered yeastolate
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Established insect cell line from the cabbage looper, Trichoplusia ni.
W F Hink
Nature, 226(5244), 466-467 (1970-05-02)
Effects of media constituents on growth of insect cells in stationary and suspension cultures.
Hink, W.F., et al.
In Vitro, 9, 371-371 (1974)