368R-7
T-bet (MRQ-46) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
100
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MRQ-46, monoclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
vial of 0.1 mL concentrate (368R-74)
vial of 0.5 mL concentrate (368R-75)
bottle of 1.0 mL predilute (368R-77)
vial of 1.0 mL concentrate (368R-76)
bottle of 7.0 mL predilute (368R-78)
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque™
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotipo
IgG1
Controllo
tonsil
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Visualizzazione
nuclear
Informazioni sul gene
human ... TBX21(30009)
Categorie correlate
Descrizione generale
Qualità
IVD | IVD | IVD | RUO |
Linkage
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)