325M-1
CA-125 (OC125) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
100
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
diluted ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
OC125, monoclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
vial of 0.1 mL concentrate (325M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (325M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (325M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (325M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (325M-18)
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque®
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotipo
IgG1κ
Controllo
ovarian carcinoma
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Visualizzazione
cytoplasmic, membranous
Informazioni sul gene
human ... MUC16(94025)
Categorie correlate
Descrizione generale
Anti-CA-125 antibody reacts with epithelioid malignancies of the ovary, papillary serous carcinoma of the cervix, adenocarcinoma of the endometrium, clear cell adenocarcinoma of the bladder, and epithelioid mesothelioma. The antigen is formalin resistant, permitting the detection of ovarian cancer by immunohistochemistry, although serum assays for this protein are widely used to monitor ovarian cancer. Anti-CA-125 also reacts with antigens in seminal vesicle carcinoma.
Qualità
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Linkage
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)