161052K
Fibronectin Mimetic animal-free ECM peptides
MAPTRIX-F-RGD, solution, 0.5 mg/mL protein, suitable for cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
MAPTRIX-F-RGD, Fibronectin Mimetic, aqueous solution
Origine biologica
synthetic
Sterilità
Filtered sterilized solution
Stato
aqueous solution
PM
~23.0 kDa
Confezionamento
pkg of 2.5 mg
Concentrazione
0.5 mg/mL protein
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Specificità del legame
Receptor: αvβ3, αvβ5
Domain: FNIII-10
Binding Motif: RGD
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Biochemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance
- MAPTrix™ produces a uniform ECM surface that provides a highly controlled 2D extracellular microenvironment for cell cultures and related applications
- Adhesion properties of the mussel adhesive protein makes the coating reproducible & reliable
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.