15826
Tetradecyl-β-D-maltoside
≥99.0% (TLC)
Sinonimo/i:
n-Tetradecyl β-D-maltopyranoside
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
Saggio
≥99.0% (TLC)
Forma fisica
solid
PM
538.67 g/mol
Solubilità
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C26H50O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-34-25-23(33)21(31)24(18(16-28)36-25)37-26-22(32)20(30)19(29)17(15-27)35-26/h17-33H,2-16H2,1H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-/m1/s1
UKPROSIGWJBJGA-IWODYCRQSA-N
WGK 3