Documenti fondamentali
137252
SAFC
BIS-TRIS hydrochloride
EMPROVE® EVOLVE
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
BIS-TRIS hydrochloride, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis(2-hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H19NO5 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161705
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EVOLVE
Saggio
≥99%
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
pH
5.8-7.2
Intervallo di pH utile
5.8-7.2
6.5
pKa 
6.5
Compatibilità
suitable for manufacturing use
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Attività estranea
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl.OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5.ClH/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14;/h10-14H,1-7H2;1H
VEYRVLHAMHQVTC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Bis Tris HCl is a commonly used biological buffer for very broad usage in biological systems such as diagnostics, electrophoresis and protein based bioprocessing. The pKa of Bis Tris is 6.36, which makes it a good candidate for biological-based formulations.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)