113-500
Endothelial Cell Serum-Free Defined Medium (500 ml)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Durata
6 mo.
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For maintaining the monolayer of endothelial cells at 100% confluent culture. Does not contain VEGF, FGF, PDGF. It is supplemented with defined components to allow metabolic and growth factor studies without interference of extraneous factors.
Qualità
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota sulla preparazione
contained in protocol
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)