10021101
SerBob cell line human
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human prostate
Stato
liquid
Confezionamento
tube of 5 μg 10021101-DNA-5UG
pkg of vial of cells 10021101-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
4n (67 to 88)
Morfologia
Cobblestone
Prodotti
More differentiated than Bob with increased CD24, PAP, PSCA expression (prostate differentiation markers). 10% 3-D sphere formation in Matrigel. Migratory and invasive when compared to benign prostate tumour. More invasive than Bob.
Recettori
CD44, alpha2 integrin, alpha6 integrin, EGFR, FGFR1, LIFR
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Confezionamento
Profilo DNA
CSF1PO: 11,12
D13S317: 9,14
D16S539: 10,12
D5S818: 13
D7S820: 10,11
THO1: 9
TPOX: 8,10
vWA: 17
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)