07743
Dhurrin
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-(β-D-Glucopyranosyloxy)(4-hydroxyphenyl)acetonitrile, (S)-4-Hydroxymandelonitrile β-D-glucoside
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder or crystals
Colore
white to light brown
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H](C#N)c2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H17NO7/c15-5-9(7-1-3-8(17)4-2-7)21-14-13(20)12(19)11(18)10(6-16)22-14/h1-4,9-14,16-20H,6H2/t9-,10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
NVLTYOJHPBMILU-YOVYLDAJSA-N