06966
Atto 655-Biotin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Sinonimo/i:
Biotin-Atto 655
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPCE)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
ATTO-TEC GmbH
Trasmittanza
254 nm
655 nm
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
Fluorescenza
λex 655 nm; λem 680 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid: 655 nm ± 3 nm)
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3