05317
Immobilon®-FL PVDF membrane
pore size 0.45 μm
Sinonimo/i:
Low fluorescent blotting membranes
About This Item
Prodotti consigliati
Misura
10 cm × 10 cm
Dimensione pori
0.45 μm
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Ni-NTA-Atto conjugates provide specific and highly sensitive detection of His-tagged fusion proteins.
Protocolli
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.