S7757
Sodium thiocyanate
reagent grade, 98-102% (titration)
Sinonimo/i:
Sodium isothiocyanate, Sodium rhodanate, Sodium rhodanide, Sodium sulfocyanate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Saggio
98-102% (titration)
Stato
powder
pH
4.8 (20.1 °C, 1070 g/L)
Punto di fusione
287 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Na]SC#N
InChI
1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- Effect of Sodium Thiocyanate and Sodium Perchlorate on Poly(N-isopropylacrylamide) Collapse: This research investigates the effects of sodium thiocyanate on the collapse of poly(N-isopropylacrylamide). The study provides insights into the molecular interactions and thermodynamic behavior of this polymer in the presence of thiocyanate ions (Pica & Graziano, 2020).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?