S6506
Argento nitrato
ReagentPlus®, ≥99.0% (titration)
Sinonimo/i:
Sale d’argento dell’acido nitrico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Densità del vapore
5.8 (vs air)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.0% (titration)
Stato
solid
Punto di fusione
212 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- For the oxidation of aromatic, aliphatic, and conjugated aldehydes to the corresponding carboxylic acids in the presence of H2O2 as an oxidant.
- In the air oxidation of benzylic and allylic alcohols to corresponding aldehydes or ketones in the presence of Na2CO3.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?