Key Documents
1.01510
SAFC
Argento nitrato
crystals, extra pure
Sinonimo/i:
Sale d’argento dell’acido nitrico
About This Item
Formula condensata:
AgNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-853-9
Densità del vapore
5.8 (vs air)
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
solid
pH
5.4-6.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. eboll.
444 °C/1013 hPa (decomposition)
Punto di fusione
212 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
2160 g/L
Densità
4.35 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Applicazioni
Silver nitrate is an inorganic compound with antiseptic properties. Our procudt Silver nitrate cryst. Extra pure Ph. Eur. is suitable for use in pharmaceutical processes.
Note legali
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Argento nitrato ReagentPlus®, ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
S6506
Argento nitrato
Argento nitrato c(AgNO3) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Supelco
1.09081
Argento nitrato