Documenti fondamentali
M79603
Sigma-Aldrich
NMP
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
1-metil-2-pirrolidone, N-metil-2-pirrolidone, NMP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.13
Beilstein:
106420
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Nome del prodotto
1-metil-2-pirrolidinone, ReagentPlus®, 99%
Grado
reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Tensione di vapore
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
518 °F
Limite di esplosione
9.5 %
dilution
(for general lab use)
Impurezze
≤0.1% water (Karl Fischer)
Colore
APHA: ≤50
Indice di rifrazione
n20/D 1.47 (lit.)
pH
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
P. ebollizione
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−24 °C (lit.)
Densità
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Subisce reazioni di condensazione con ariltioacetamidi e metil salicilati. Solvente versatile per applicazioni miscibili in acqua.
Altre note
Un′alternativa più Verde è disponibile per molte applicazioni NMP tipo Cyrene (807796)
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1437-1437 (1994)
J. Mol. Catal., 85, L109-L109 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7277-7277 (1993)
U Isele et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 83(11), 1608-1616 (1994-11-01)
This work describes the development of an organic solvent dilution method suitable for the large scale manufacturing of small unilamellar liposomes containing the water-insoluble photosensitizer zinc phthalocyanine in the monomeric state. N-Methyl pyrrolidone (NMP)/tert-butyl alcohol was selected as water miscible
David S Hewings et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(19), 6761-6770 (2011-08-20)
Histone-lysine acetylation is a vital chromatin post-translational modification involved in the epigenetic regulation of gene transcription. Bromodomains bind acetylated lysines, acting as readers of the histone-acetylation code. Competitive inhibitors of this interaction have antiproliferative and anti-inflammatory properties. With 57 distinct