494496
NMP
biotech. grade, ≥99.7%
Sinonimo/i:
1-metil-2-pirrolidone, N-metil-2-pirrolidone, NMP
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
1-metil-2-pirrolidinone, biotech. grade, ≥99.7%
Grado
biotech. grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Tensione di vapore
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Saggio
≥99.7%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
518 °F
Limite di esplosione
9.5 %
Impurezze
≤0.005% water
≤0.01% free amines (CH3NH2)
Colore
APHA: ≤20
Indice di rifrazione
n20/D 1.47 (lit.)
pH
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
P. ebollizione
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−24 °C (lit.)
Solubilità
acetone: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
ethyl acetate: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
Densità
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 285 nm Amax: 1.00
λ: 300 nm Amax: 0.50
λ: 325 nm Amax: 0.10
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
greener alternative product
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?