Documenti fondamentali
908940
Sigma-Aldrich
Copper(II) sulfate
free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
Cupric sulfate
About This Item
Formula condensata:
CuSO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Grado
reagent
Tensione di vapore
7.3 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Redi-Dri
Saggio
≥99%
Stato
powder
Qualità
free-flowing
Punto di fusione
200 °C (dec.) (lit.)
Densità
3.603 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Redi-Driis an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi-Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.