799300
Aluminum oxide
activated, acidic, Brockmann I, free-flowing, Redi-Dri™
Sinonimo/i:
Alumina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Brockmann I
activated
standard grade
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Redi-Dri™
Forma fisica
powder
Qualità
free-flowing
Produttore/marchio commerciale
CAMAG 504-C-I
Area superficiale
150 m2/g , +/- 10%
Impurezze
<0.03% Fe2O3
<0.03% SiO2
<0.4% Na2O
Dimensione particelle
50-300 mesh
Dimensione pori
58 Å pore size
pH
4.5±0.5 ( in H2O)
Punto di fusione
2040 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.03 (mval/g)
Stringa SMILE
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N