746495
Cloruro di calcio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥97%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
agenzia
suitable for SM 5210
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
Redi-Dri™
Saggio
≥97%
Stato
powder
Qualità
free-flowing
Punto di fusione
772 °C (lit.)
Cationi in tracce
magnesium and alkali salts (as sulfates): ≤3.0%
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Increased efficiency – Eliminates time and effort of loosening hardened powders
- Safety – Eliminates tools of force used to break up clumps
- Ecology – Reduces waste as it does not stick to the packaging
- Economy – Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured Quality – Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.