746479
Bromuro di litio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 hPa ( 748 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Saggio
≥99%
Stato
powder
Qualità
free-flowing
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
Punto di fusione
550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- Solvent-free condensation of arylene diamines and esters to synthesize 2-substituted benzimidazoles and imidazopyridines.
- Three-component condensation of aldehydes, β-ketoesters, and urea to synthesize dihydropyrimidinones via Biginelli reaction.
- Solvent-free Ehrlich-Sachs reaction.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.