Documenti fondamentali
676861
Sigma-Aldrich
Cicloesano
ACS reagent, ≥99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.16
Beilstein:
1900225
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
agenzia
suitable for EPA 1613
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
500 °F
Limite di esplosione
9 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
H2SO4, passes test
≤0.02% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.002%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. ebollizione
80.7 °C (lit.)
Punto di fusione
4-7 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
Densità
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Cyclohexane, a cycloalkane, is a combustible liquid with petrol like odor. It can be synthesized by hydrogenation of benzene in the presence of nickel or platinum catalysts. Cyclohexane is the precursor for the synthesis of polyamides. Cyclohexane ring forms the structural unit of many naturally occurring products. The conformational changes of cyclohexane have been investigated over the temperature range of 100-1200°C. Conversion of cyclohexane to cyclohexanol and cyclohexanone, via oxidation in the presence of Cu-nanoclusters anchored on nanocrystalline Cr2O3 has been reported.
Applicazioni
Cyclohexane has been used to prepare iodine solution for analyzing the influence of vibrational relaxation of I2 molecules on structure using picosecond X-ray liquidography.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Tetraidrofurano analytical standard
Supelco
78445
Tetraidrofurano
1-propanolo analytical standard
Supelco
96566
1-propanolo
Room temperature selective oxidation of cyclohexane over Cu-nanoclusters supported on nanocrystalline Cr2O3.
Sarkar B, et al.
Green Chemistry, 14(9), 2600-2606 (2012)
Conformational transitions in cyclohexane and benzol.
Melker AI, et al.
SPIE Proc., 5127 (2003)
Jae Hyuk Lee et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(8), 3255-3261 (2013-02-05)
Molecules are often born with high energy and large-amplitude vibrations. In solution, a newly formed molecule cools down by transferring energy to the surrounding solvent molecules. The progression of the molecular and solute-solvent cage structure during this fundamental process has
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 296-296 (1994)
Amanda L Pitts et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(24), 8614-8625 (2014-05-16)
Carbon-hydrogen bond activation reactions of four cycloalkanes (C5H10, C6H12, C7H14, and C8H16) by the Cp'Rh(CO) fragments (Cp' = η(5)-C5H5 (Cp) or η(5)-C5Me5 (Cp*)) were modeled theoretically by combining density functional and coupled cluster theories, and their reaction rates were measured