53847
Hydrazine hydrate solution
puriss. p.a., 24-26% in H2O (RT)
Sinonimo/i:
Hydrazinium hydroxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss. p.a.
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Concentrazione
24-26% (iodometric)
24-26% in H2O (RT)
Densità
1.01 g/mL at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
O.NN
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
WGK 3