537454
Butyl acetate
ReagentPlus®, 99.5%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99.5%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
790 °F
Limite di esplosione
7.6 %
Impurezze
≤0.05% (water)
Indice di rifrazione
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L)
P. eboll.
124-126 °C (lit.)
Punto di fusione
−78 °C (lit.)
Densità
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup