59300
2-Propanolo
≥99.8% (GC), ACS reagent
Sinonimo/i:
sec-Propil alcol, Alcol isopropilico, IPA, Isopropanolo
About This Item
Prodotti consigliati
product name
2-Propanolo, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.8% (GC)
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.8% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
750 °F
Limite di esplosione
2.0-12.7 %, 93 °C
Impurezze
aldehyde, in accordance
substances darkened by H2SO4, in accordance
≤0.00017% free alkali (as NH3)
≤0.002% free acid (as C2H5COOH)
≤0.1% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.378
pH
7.0 (20 °C)
P. eboll.
82 °C (lit.)
Punto di fusione
−89.5 °C (lit.)
Densità
0.785 g/mL at 20 °C
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
CC(C)O
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Altre note
The article number 59300-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 59300-1L which is physically identical with the same exact specifications.
greener alternative product
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12.0 °C - closed cup