Documenti fondamentali
410241
Sigma-Aldrich
Perclorato di sodio
ACS reagent, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Sale sodico dell’acido perclorico
About This Item
Formula condensata:
NaClO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.44
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
Stato
powder or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Impurezze
≤0.005% insolubles
pH
6.0-8.0 (25 °C, 5%)
Punto di fusione
468 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 2096 g/L at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Stringa SMILE
[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Il perclorato di sodio è un sale perclorato solubile in acqua. Si prepara per elettrolisi di una soluzione acquosa di clorato di sodio. È un agente ossidante forte. Dall′impregnazione di silicone poroso con perclorato di sodio si forma un composto esplosivo che è stato esaminato.
Applicazioni
  • Aerogel composito di silice e alcol polivinilico: Un elettrolita promettente per le batterie al sodio allo stato solido. Questa ricerca evidenzia l'uso del perclorato di sodio nello sviluppo di aerogel compositi di silice e alcol polivinilico, che fungono da elettrolita innovativo per le batterie al sodio allo stato solido. Questo studio illustra il potenziale di avanzamento delle tecnologie di stoccaggio dell'energia, sottolineando il ruolo del perclorato di sodio nel migliorare le prestazioni e la sicurezza delle batterie (Vareda JP et al., 2024).
  • Un elettrolita polimerico gel conduttore di ioni di sodio con un buon equilibrio tra 1-etil-3-metilimidazolio tetrafluoroborato e tetraetilenglicole dimetil etere per applicazioni elettrochimiche. Questa ricerca dimostra l'uso del perclorato di sodio nello sviluppo di un elettrolita polimerico in gel per le batterie agli ioni di sodio, che fornisce un buon equilibrio tra conduttività e stabilità, fondamentale per la prossima generazione di sistemi di accumulo di energia (Patel M et al., 2024).
  • Batterie quasi-solide pieghevoli agli ioni di sodio acquosi funzionanti a -30 °C. Mediante l'uso di perclorato di sodio, lo studio ha sviluppato batterie agli ioni di sodio flessibili e utilizzabili a bassa temperatura, offrendo progressi significativi nei dispositivi elettronici portatili e indossabili, evidenziando l'adattabilità e l'efficienza del perclorato di sodio in condizioni estreme (Gui Q et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Santaji Nalwade et al.
Scientia pharmaceutica, 79(1), 69-84 (2011-05-28)
A simple, precise and rapid stability-indicating ultra-performance liquid chromatography (UPLC) method is developed for the simultaneous quantitative determination of Telmisartan, Amlodipine besylate and Hydrochlorothiazide from their innovative poly pill combination drug product in the presence of degradation products. It involves
Changyong Zhang et al.
Water research, 145, 220-230 (2018-08-25)
Ammonia nitrogen removal from wastewaters has gained much attention in recent decades as a result of the environmental problems associated with discharge of excessive amounts of this critical nutrient including eutrophication of receiving waters, generation of offensive odours as a
Thermal analysis of the exothermic reaction between galvanic porous silicon and sodium perchlorate.
Becker CR, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 2(11), 2998-3003 (2010)
Synthesis of sulfones using sodium perchlorate as a catalyst under neutral conditions.
Bandgar BP, et al.
New. J. Chem., 26(9), 1105-1107 (2002)
Cheng Ma et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 5(5), 1700996-1700996 (2018-06-08)
Solid-state polymer electrolytes (SPEs) with high ionic conductivity are desirable for next generation lithium- and sodium-ion batteries with enhanced safety and energy density. Nanoscale fillers such as alumina, silica, and titania nanoparticles are known to improve the ionic conduction of