402966
Lithium metaborate
ACS reagent, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Boric acid lithium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
98.0-102.0% (ACS specification)
Forma fisica
powder
Impurezze
≤0.004% P compounds
≤0.01% insolubles
Perdita
≤2.0% loss on fusion, 950°C
Punto di fusione
845 °C (lit.)
Densità bulk
≥0.25 g/mL
Cationi in tracce
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤5 ppm
Na: ≤0.005%
Si: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
Stringa SMILE
[Li+].[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Li/c2-1-3;/q-1;+1
HZRMTWQRDMYLNW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1