402850
Calcium acetate monohydrate
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Stato
powder
Impurezze
≤0.005% insolubles
≤0.035 meq/g Titr. acid
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Ba: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.05%
Na: ≤0.02%
Sr: ≤0.05%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Compatibilità
passes test for acidity or alkalinity
Stringa SMILE
[H]O[H].CC(=O)O[Ca]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- As a calcium source in the preparation of calcium hydroxyapatite by sol–gel synthesis.
- As a precursor in the synthesis of calcium oxide sorbent used in capturing CO2.
- As a precursor salt in the synthesis of CaO/γ-Al2O3 ( calcium oxide/ aluminium oxide) heterogeneous base catalysts.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?