F3629
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
Ammonium iron disulfate dodecahydrate, Ammonium ferric sulfate dodecahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Punto di fusione
39-41 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
- A catalyst to synthesize 1,4-dihydropyridines via one-pot three-component condensation reaction of dimedone, aldehydes, and 3-aminocrotonate in ethanol.
- An additive in the reduction of aromatic nitro compounds to the corresponding amino compounds in the presence of alumina-supported hydrazine hydrate as a catalyst.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?