320021
3-Methyl-1-butanol
ACS reagent, ≥98.5%
Sinonimo/i:
Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
2 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
644 °F
Limite di esplosione
1.2-9 %, 100 °F
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.002 meq/g Titr. acid
≤0.1% carbonyl (as HCHO)
≤0.2% acids and esters (as amyl acetate)
≤0.5% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.003%
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
P. ebollizione
130 °C (lit.)
Punto di fusione
−117 °C (lit.)
Densità
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Dissolution of a wide range of organic compounds and is often employed for extraction, dilution, and preparation of samples for analysis.
- Starting material or reagent in organic synthesis. It can be incorporated into various reactions to introduce the isoamyl group or alcohol functionality into target molecules.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
110.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43.5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?