310263
Potassium carbonate
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
solid
pH
11-13 (25 °C, 138 g/L)
Punto di fusione
891 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- As a reagent in the synthesis of polysubstituted iodobenzene derivatives.
- As a base for the Suzuki coupling of aryl halides with aryl boronic acids.
- The Heck reaction of styrene and bromobenzene.
- Preparation of disulfonated bis[4-(3-aminophenoxy)phenyl]sulfone, a disulfonated diamine monomer.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1