Documenti fondamentali
309087
Sigma-Aldrich
Potassium bromate
ACS reagent, ≥99.8%
About This Item
Formula condensata:
KBrO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NB.24
Grado
ACS reagent
Saggio
≥99.8%
Stato
crystalline powder
Impurezze
≤0.005% insolubles
pH
5.0-9.0 (25 °C, 5%)
Anioni in tracce
bromide (Br-): passes test
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Stringa SMILE
[K+].[O-]Br(=O)=O
InChI
1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Potassium bromate is a strong oxidizing agent that can be used in the bromination of deactivated aromatics and in chemical oscillating reactions.
Applicazioni
Potassium bromate can be used as:
  • An oxidant in the potentiometric determination of β-lactam drug.
  • A brominating agent for the bromination of ethylacetoacetate to dibromoethylacetoacetate.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organic preparations and procedures international, 23, 395-395 (1991)
Kinetics and Mechanism of the Oxidation of Neomenthol by Potassium Bromate in Acidic Solution.
Meena R and Sharma S.
International Journal of Pharmacological Research, 4(1), 25-33 (2014)
Chemiluminescence determination of potassium bromate in flour based on flow injection analysis.
Yan Z, et al.
Food Chemistry, 190, 20-24 (2016)
Yingying Xu et al.
Cell reports, 29(4), 800-809 (2019-10-24)
Cockayne syndrome (CS) is a rare genetic neurodevelopmental disorder, characterized by a deficiency in transcription-coupled subpathway of nucleotide excision DNA repair (TC-NER). Mutation of the Cockayne syndrome B (CSB) gene affects basal transcription, which is considered a major cause of
Pau Castillo et al.
DNA repair, 10(5), 518-525 (2011-04-07)
Fanconi anemia (FA) and ataxia telangiectasia (AT) share common traits such chromosomal instability and proneness to hematological cancers. Both AT and FA cell lines, and patients, are characterized by abnormally high levels of oxidative stress markers. The key FA protein