11213
Ammonium bicarbonate
puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., BP, E 503, 99-101%
Sinonimo/i:
Ammonium hydrogen carbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
513 hPa ( 50 °C)
67.1 hPa ( 20 °C)
Grado
puriss.
Saggio
99-101%
Stato
powder or crystals
Qualità
meets analytical specification of Ph.Eur., BP, E 503
Impurezze
residual solvents, complies
tar like substances, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.01% non-volatile matter
pH
7-8.5 (25 °C, 79.1 g/L)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
sulfide (S2-): in accordance
Cationi in tracce
As: ≤1 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.H3N/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);1H3
ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a mineral fuel to prepare alumina-zirconia nano powders by sol-gel combustion.
- Precipitating agent in the synthesis of γ-Al2O3 sample (γ-Al2O3-1), that is used for the removal of fluoride from aqueous solution.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?