Z802174
Hellma® absorption cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 120 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Prodotti consigliati
Materiali
Suprasil® quartz
Produttore/marchio commerciale
Hellma 170-QS
Parametri
200-2500 nm spectral range
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Alt. × largh. × prof.
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume della camera
120 μL
Cammino ottico
1 mm
Descrizione generale
2 polished windows; Macro, with in/outlet tubes
2 windows polished aperture.
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)