Documenti fondamentali
Z803871
Hellma® cylindrical absorption cuvettes
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 280 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiali
Suprasil® quartz
Descrizione
with 2 polished windows
Produttore/marchio commerciale
Hellma (120-QS)
Parametri
200-2500 nm spectral range
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Profondità
3.5 mm
Volume della camera
280 μL
Cammino ottico
1 mm
Metodo di rivelazione
photometric
Descrizione generale
with PTFE stopper
Confezionamento
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)