Y0002025
Plastic additive 25
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Trihexyl O-butyrylcitrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
17.7 (vs air)
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
Punto di fusione
−55 °C (lit.)
Densità
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCCCC)(OC(=O)CCC)C(=O)OCCCCCC
InChI
1S/C28H50O8/c1-5-9-12-15-19-33-25(30)22-28(36-24(29)18-8-4,27(32)35-21-17-14-11-7-3)23-26(31)34-20-16-13-10-6-2/h5-23H2,1-4H3
GWVUTNGDMGTPFE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)