Y0001655
Valaciclovir impurity S
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-valinate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
valacyclovir
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[n]1(c2[nH]c(n[c](c2nc1)=O)N)COCCOC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C
InChI
1S/C18H28N6O6/c1-10(2)11(21-17(27)30-18(3,4)5)15(26)29-7-6-28-9-24-8-20-12-13(24)22-16(19)23-14(12)25/h8,10-11H,6-7,9H2,1-5H3,(H,21,27)(H3,19,22,23,25)/t11-/m0/s1
FGLBYLSLCQBNHV-NSHDSACASA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)