Y0001316
Tropicamide for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Tropicamide, N-Ethyl-2-phenyl-N-(4-pyridylmethyl)hydracrylamide, Ro 1-7683
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tropicamide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(CO)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O2/c1-2-19(12-14-8-10-18-11-9-14)17(21)16(13-20)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,16,20H,2,12-13H2,1H3
BGDKAVGWHJFAGW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CHRM3(1131)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)