Y0001126
Spike lavender oil
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Lavender spike oil
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
lavender oil
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.47 (lit.)
P. ebollizione
183 °C (lit.)
Densità
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.8 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)