Y0000898
Racecadotril impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Benzyl [[(2RS)-2-benzyl-3-sulfanylpropanoyl]amino]acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
racecadotril
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
SCC(Cc2ccccc2)C(=O)NCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C19H21NO3S/c21-18(23-13-16-9-5-2-6-10-16)12-20-19(22)17(14-24)11-15-7-3-1-4-8-15/h1-10,17,24H,11-14H2,(H,20,22)
LFABBWTUJCBFQG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)