Y0000743
Ropivacaine impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(+)-(2R)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide, (R)-Ropivacaine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ropivacaine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1([C@H](CCCC1)C(=O)Nc2c(cccc2C)C)CCC
InChI
1S/C17H26N2O/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20)/t15-/m1/s1
ZKMNUMMKYBVTFN-OAHLLOKOSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)