Y0000732
Felbinac impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Acetylbiphenyl, 4-Biphenyl methyl ketone, 4-Phenylacetophenone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
felbinac
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
116-118 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3
QCZZSANNLWPGEA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)