Y0000606
Altizide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Althiazide, 6-Chloro-3,4-dihydro-3-([2-propenylthio]methyl)-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
altizide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(CSCC=C)NS2(=O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C11H14ClN3O4S3/c1-2-3-20-6-11-14-8-4-7(12)9(21(13,16)17)5-10(8)22(18,19)15-11/h2,4-5,11,14-15H,1,3,6H2,(H2,13,16,17)
VGLGVJVUHYTIIU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)