Y0000544
Dihydrotachysterol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
9,10-Secoergosta-5,7,22-trien-3β-ol, DHT2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
EP
Famiglia di API
dihydrotachysterol
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@H]([C@@]1([H])CC[C@@]2([H])/C(CCC[C@@]21C)=C/C=C3[C@@H](C)CC[C@H](O)C/3)/C=C/[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H46O/c1-19(2)20(3)12-13-22(5)25-16-17-26-23(10-8-18-28(25,26)6)14-15-24-21(4)9-7-11-27(24)29/h12-15,19-22,25-27,29H,7-11,16-18H2,1-6H3/b13-12+,23-14+,24-15+/t20-,21-,22+,25?,26?,27-,28+/m0/s1
DTSXXSAWQHPLEF-GFVAUXBKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)