Y0000233
Paroxetine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(3S,4R)-3-[[1,3-Benzodioxol-5-yloxy]methyl]-4-phenylpiperidine, Desfluoroparoxetine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
paroxetine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.N1C[C@H]([C@@H](CC1)c4ccccc4)COc2cc3c(cc2)OCO3
InChI
1S/C19H21NO3.ClH/c1-2-4-14(5-3-1)17-8-9-20-11-15(17)12-21-16-6-7-18-19(10-16)23-13-22-18;/h1-7,10,15,17,20H,8-9,11-13H2;1H/t15-,17-;/m0./s1
XLYKTAGGMBYJOB-NBLXOJGSSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)