Y0000165
Tribenoside
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ethyl 3,5,6-tri-O-benzyl-D-glucofuranoside
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tribenoside
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@@H]([C@@H]([C@H](C1OCC)O)OCc4ccccc4)C(OCc3ccccc3)COCc2ccccc2
InChI
1S/C29H34O6/c1-2-32-29-26(30)28(34-20-24-16-10-5-11-17-24)27(35-29)25(33-19-23-14-8-4-9-15-23)21-31-18-22-12-6-3-7-13-22/h3-17,25-30H,2,18-21H2,1H3/t25?,26-,27-,28-,29?/m1/s1
ULLNJSBQMBKOJH-NUZMXOBKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)